Learn More
OHAUS™ Foam Test Tube Rack
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10 mm Tubes
12 mm Tubes
13 mm Tubes
15 x 50 mL Tubes
16 mm Tubes
25 mm Tubes
Colore:
Blue
Gray
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of foam
- For use with tubes of various sizes
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 mm Tubes |
| Dimensioni provetta | 16 mm |
| Product Type | Test Tube Rack |
| Materiale | Foam |
| Dimensioni (L x P) | 140 x 241 mm |
| Colore | Green |
| Descrizione | 16 mm Tube Rack (Green) |
| N. di posizioni | 50 |