Learn More
OHAUS™ Foam Test Tube Rack
Codice prodotto. 15742659 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10 mm Tubes
12 mm Tubes
13 mm Tubes
15 x 50 mL Tubes
16 mm Tubes
25 mm Tubes
Colore:
Blue
Gray
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15742659
Marca: OHAUS™ 30400242
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Foam Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.
  • Constructed of foam
  • For use with tubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 15 x 50 mL Tubes
Product Type Test Tube Rack
Materiale Foam
Dimensioni (L x P) 140 x 241 mm
Colore Red
Descrizione 50 mL Tube Rack (Red)
N. di posizioni 15