Learn More
Folin-Ciocalteu's Reagent, Reagecon
BIOPHARMA
Marca:  Reagecon FOCIRE01
Codice prodotto. 16440704
  • 58.27€ / 100mL
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Liquid reagent comes in amber glass Winchester bottle
Folin-Ciocalteu's reagent
100 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoFOCIR24G1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2025 Catalog NumberFOCIRE01
Numero di lottoFOCIR23E1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/06/2024 Catalog NumberFOCIRE01
Numero di lottoFOCIR23C1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/04/2023 Catalog NumberFOCIRE01
Numero di lottoFOCIR23B1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/03/2023 Catalog NumberFOCIRE01
Numero di lottoFOCIR23E1 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/06/2023 Catalog NumberFOCIRE01
Titolo del prodotto
Folin-Ciocalteu's Reagent, Reagecon > Folin-Ciocalteu's Reagent, 100 mL