Learn More
Folinic acid calcium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441686
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 16441686
Marca: Medchem Express HY13664
MedChemExpress Folinic acid calcium (Leucovorin calcium) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Folinic acid calcium (Leucovorin calcium) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Specifica
Materiale o nome chimico Folinic acid calcium
Forma fisica Solid
CAS 1492-18-8
Colore Light Yellow
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H21CaN7O7
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Leucovorin calcium Calcium folinate
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (97.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C([O-])=O)CCC([O-])=O)C(C=C1)=CC=C1NCC(N2C=O)CNC3=C2C(N=C(N)N3)=O.[Ca+2]
Molecular Weight (g/mol) 511.5
Peso formulazione 511.5
Percent Purity 98.79%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.