Learn More
Gilac™ Food Specimen Containers with Lids
Food Specimen Containers with Lids are designed especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards. Markings do not wash off, even in the machine.
70.10€ - 189.00€
Specifica
Product Type | HACCP Food Container |
---|---|
Materiale | HDPE |
Colore | Assorted |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17958671
|
Gilac™
G160450 |
3 L | 5 Pk. |
70.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17958821
|
Gilac™
G160470 |
3 L | 7 Pk. |
98.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17948851
|
Gilac™
G160440 |
8 L | 5 Pk. |
135.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17918531
|
Gilac™
G160480 |
8 L | 7 Pk. |
189.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Pack of food specimen containers.
- Containers especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards.
- Markings do not wash off, even in the machine.
Specifica
HACCP Food Container | |
HDPE | |
Assorted |