Learn More
Memmert™ Forno con convezione ad aria forzata con SingleDISPLAY
Codice prodotto. p-8002177 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico):
32 l
53 l
74 l
108 L
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12696977
Marca: Memmert™ UF30
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Controllo della temperatura preciso, uniforme e delicato per diverse applicazioni. I forni a convezione forzata di aria Memmert™ con SingleDISPLAY sono di lunga durata anche in caso di impieghi intensivi.
Precise, easy to use, high quality - these three words describe the Memmert Universal Oven UF.
  • Model sizes: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperature adjustment range: up to +300°C
  • Defined and programme-controlled fan speed
  • All-round heating system: absolutely uniform and precise temperature distribution
  • Pre-heated fresh air prevents temperature fluctuations
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY - Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-colour display
  • adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime
  • Overtemperature protection
The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.1 piedi cubi
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tipo di unità di controllo SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Forced
Capacità (sistema metrico) 32 l
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Forno a convezione universale
Display 1 high-definition TFT-colour display (SingleDISPLAY)
Da utilizzare con (applicazione) Controllo della temperatura in ambito scientifico, di ricerca e di prove dei materiali nell'industria
Isolamento Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UF30
N. di ripiani 3
Tipo di spina Mains cable with plug (German type)
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 anni
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 400 x 320 mm
Dimensioni (L x P x A) 585 x 704 x 434 mm
Lunghezza (sistema metrico) 434 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 704 mm
Altezza (sistema metrico) interno 320 mm
Profondità (sistema metrico) 434 mm
Depth (Metric) Interior 434 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 64 kg
Peso (sistema metrico) 45 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1.6 kW
Frequenza 50/60 Hz