Learn More
Nabertherm Forced Convection Chamber Furnace NA, 650°C with C440 Controller
Codice prodotto. 15978390 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Dimensioni interne (L x P x A):
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Dimensioni (L x P x A):
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Peso (sistema metrico):
285 kg
350 kg
460 kg
590 kg
750 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15978390
Marca: Nabertherm NA2561C2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Good temperature uniformity with air circulation provides for ideal process conditions for annealing, curing, solution annealing, artificial ageing, preheating, or brazing. The furnaces are equipped with an annealing box for soft annealing of copper or tempering of titanium.
  • Maximum Temperature: 650 °C
  • Stainless steel air-baffles in the furnace for optimum air circulation
  • Swing door hinged on the right side
  • Base frame included in the delivery, NA 15/65 designed as table-top model
  • Horizontal air circulation
  • Temperature uniformity up to +/- 4 °C according to DIN 17052-1 (model NA 15/65 up to +/- 5 °C)
  • Optimum air distribution enabled by high flow speeds
  • One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NA 15/65 without frame sheet)
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 17052-1
Capacità (sistema metrico) 250 L
Tipo Chamber Furnace
Include C440 Controller
Controllo della temperatura C440
Uniformità termica ±4°C
Dimensioni interne (L x P x A) 750 x 600 x 600 mm
Dimensioni (L x P x A) 750 x 600 x 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Altezza (sistema metrico) 600 mm
Peso (sistema metrico) 590 kg