Learn More
Rogo Sampaic™ Forceps
85.38€ - 87.08€
Specifica
Product Type | Forceps |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | For Tissue |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11718234
|
Rogo Sampaic™
FMJ008 |
12 cm |
85.38€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11748234
|
Rogo Sampaic™
FMJ013 |
14 cm |
87.08€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Forceps | |
Stainless Steel | |
For Tissue |