Learn More
Buerkle™ Forceps, Stainless Steel, Blunt, Straight
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for precise laboratory tasks
- Straight shape with blunt ends that are fluted on the inside – makes it possible to pick up different materials, tissues or samples accurately
- Made of stainless steel and feature a fluted handle
Specifica
Specifica
| Stile punta | blunt, straight |
| N. per confezione | 1 |
| Progettazione | Blunt, straight |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.13 in. |
| Materiale | Stainless Steel (1.4301) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food |
| Tipo | Forceps |
| Quantità | 1 |