Learn More
Thermo Scientific™ Congelatori verticali a bassissima temperatura Forma™ serie 900 da -86 °C
Codice prodotto. 10123102
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
230 V 50 Hz
Capacità:
288 scatole
360 scatole
Boxes (216)
Capacità (sistema imperiale):
13 cu. ft.
17.3 piedi cubi
23 piedi cubi
No. of Doors:
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10123102
Marca: Thermo Scientific™ 991
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eccezionale protezione dei campioni per applicazioni da -50° a -86°C con ultra congelatori verticali Thermo Scientific™ Forma™ serie 900 a -86°C.
Eccezionale protezione dei campioni per applicazioni da -50° a -86°C con ultra congelatori verticali Thermo Scientific™ Forma™ serie 900 a -86°C. Disponibili nei modelli a sportello singolo o doppio, questi congelatori sono progettati per la protezione quotidiana dei campioni e l'affidabilità.
Key Features
  • Centralized, eye level information center, including microprocessor control and monitoring system; all controls and displays are easy to reach and read
  • Improves temperature control and increases reserve BTUH capacity, resulting in a more stable temperature sample
  • Unique double door to store frequently used samples in the top chamber while long-term storage remains undisturbed in bottom
  • Single-hand operation: easy-to-use, padlock-compatible, ergonomic door handle with integrated key lock
  • Optional CO2 or LN2 back-up: Choice of CO2 or LN2 safety back-up systems for additional sample protection in the event of a power or mechanical failure
  • Optional chart recorder: Built-in chart recorder can be installed at eye level on Forma 900 -86°C models
Construction:
  • 5 in. (127mm) foamed-in-place, polyurethane insulation: Reduces power consumption, maintains temperature setpoint
  • Triple-point door gasket, provides longer holding time in the event of a door opening
  • Rugged, heavy gauge, cold-rolled steel cabinets resist chipping and rust
  • 1 in. (25mm) access ports: Allow for the use of inexpedient probes or instrumentation
  • Four inner doors reduce cold air loss and improve temperature recovery after door closings
  • Painted Galvaneel interior (stainless steel option available)
  • Water-cooled condenser option available
Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Forma Series Ultra-Low Freezer, 216-Box Capacity, 230V, 50Hz
Tipo Congelatore a bassissima temperatura, verticale
Capacità (sistema imperiale) 13 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 368 L
Gamma di temperatura Da -50 °C a -86 °C
Door Style Outer (1), Inner (4)
No. of Doors 2
Sportelli interni 4
Materiale armadietto Cold-rolled Steel
Isolamento Polyurethane Foam
Interno Painted Galvaneel - Standard, Stainless-steel - Optional
Ripiani 3
Capacità (sistema imperiale) ripiano 150 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 68 kg
Certificazione/Conformità CE, cULus, FDA Class I, UL
Stile Verticale
Display Push Button LED
Tipo di condensatore Fin and Tube, Forced-Air Cooled
Linea di prodotti Forma
Warranty Warranty varies by country, please contact us for details
Sbrinamento Manual
Raffreddamento ad acqua Optional
Dimensioni esterno (PxLxA) 32.9 x 33.3 x 77.9 in. (83.6 x 84.6 x 197.9 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 19.3 x 23 x 51.5 in. (49 x 58.4 x 130.8 cm)
Ingombro (sistema imperiale) 7.61 sq. ft.
Ingombro (sistema metrico) .71 sq. meters
Opzioni di monitoraggio Alarm, Recorder
Sicurezza dell'accesso KeyLock, Padlock Standard
Registratore grafico di temperatura 7-day Ink or Inkless (Optional)
Uscite dati RS-485, 4-20mA, dry contacts - standard, PT100 probe Optional
Registrazione dati integrata Not Available
Modalità operative Standard Operation
Impostazione parametri di sicurezza Not Available
Sistemi di backup CO2 or LN2 Optional
Compatibilità Smart View Compatibile Smart-Vue
Amperaggio 12 A
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Frequenza 50 Hz
Wattage 980 W
Utilizzo di energia 17kW/day
Indicatore tensione di linea Buck/Boost
Compensazione della tensione Buck/Boost
Capacità del criotubo 21,600 x 2mL
Compressore Hermetic
Refrigerante R404A (1st stage), R508B (2nd stage)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 696 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 316 kg
Peso (sistema imperiale) 646 lb.
Peso (sistema metrico) 293 kg
Capacità Boxes (216)