Learn More
Formaldeide (37% in peso/biologia molecolare), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-25927
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in HDPE
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25mL
500mL
Codice prodotto. 10459113
Marca: Fisher BioReagents BP53125
Richiesta di formato massivo o personalizzato
La formaldeide per biologia molecolare viene utilizzata per la denaturazione dell'RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-00-0, 67-56-1, 7732-18-5
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Numero MDL MFCD00003274
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde
Nota nome 37% by Weight
Punto di fusione −15°C
Colore Colorless
Densità 1.083g/cm┬│
pH 3 to 4.2
Punti di ebollizione 97°C
Residuo della combustione 0.005% max.
Intervallo percentuale saggio 36.5 to 38.0 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HCHO
Quantità 25 mL
Indice di Merck 15, 4263
Peso formulazione 30.02
Pressione del vapore 2mbar at 20┬░C
Percent Purity 36.5 to 38.0%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde, solution 37%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde, Methylalcohol