Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyde, ACS reagent, 37 wt% sol., stab. 10-15% methanol
Formaldehyde, formalin, CAS # 50-00-0, is a colorless volatile used as a histologic fixative and disinfectant.
Marca: Thermo Scientific Chemicals 410731000
25.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Formaldehyde | |
50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1 | |
Clear | |
97.0°C | |
Plastic bottle | |
HCHO | |
MFCD00003274 | |
01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
formaldehyde | |
30.03 | |
CHEBI:16842 | |
2mbar at 20°C | |
ACS Reagent |
37 wt% Solution | |
-15.0°C | |
1.0830g/mL | |
50°C | |
CH2O | |
1.3755 to 1.3775 | |
100 g | |
15, 4263 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone | |
C=O | |
10 to 15% methanol | |
712 | |
30.03 | |
36.5 to 38.0% | |
Solution |
Sicurezza e movimentazione
- Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde, Methylalcohol