Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyde, ACS reagent, 37 wt% sol., stab. 10-15% methanol
Formaldehyde, formalin, CAS # 50-00-0, is a colorless volatile used as a histologic fixative and disinfectant.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 410730010
42.77 EUR valido fino al 2025-02-28
Usa il codice promo "24154" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10647021
  • 45.02€ / 1kg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Formaldehyde (formalin) is an organic compound used for crosslinking proteins in biological samples such as tissue sections, culture cells, and whole specimens
• Formaldehyde is an intermediate in the combustion of methane and can exist in many forms
• It is a volatile, colorless liquid; can be stored long-term in appropriate containers
• Comes stabilized in solution with methanol
Applications
• May be used in pain research for induction of pain and inflammation
• Monomeric formaldehyde is formulated especially for laboratory applications
• Commonly used in RNA isolation as a denaturant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Formaldehyde
50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Clear
97.0°C
0.005% max
CH2O
1.3755 to 1.3775
1 kg
15, 4263
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formaldehyde
30.03
CHEBI:16842
2mbar at 20°C
ACS Reagent
Solution
37 wt% Solution
-15.0°C
1.0830g/mL
50°C
Plastic Bottle
HCHO
MFCD00003274
01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
1.083
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
C=O
10 to 15% methanol
712
30.03
36.5 to 38.0%
0.006 meq/g max
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Cancerogenicità Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde, Methylalcohol