Learn More
3M™ Rilevatore di formaldeide, 3721+
Il rilevatore di formaldeide 3M™ 3721+ è un modo comodo e conveniente per eseguire il campionamento personale dell'aria in relazione alla formaldeide e alcune altre aldeidi.
Marca: 3M™ 7100251921
227.31 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La conoscenza del contaminante specifico e dei livelli di esposizione è essenziale per determinare il respiratore e il filtro appropriati all'ambiente di lavoro. Queste informazioni permetteranno anche di stimare la durata dei filtri 3M™ selezionati.
- Il rilevatore di formaldeide 3M™ 3721+ utilizza la diffusione, anziché una pompa, per acquisire un campione d'aria con una precisione pari a +/-25% e un livello di confidenza del 95% per alcune aldeidi rilevate come contaminanti sul posto di lavoro. È rivestito in fibra di vetro con 2,4-dinitrofenilidrazina (DNPH) per una facile acquisizione delle aldeidi ed è generalmente utilizzato nell'assistenza sanitaria, nei laboratori e nelle industrie chimiche, della cellulosa/carta, nelle fonderie e nel settore tessile.
- Dopo aver seguito tutte le istruzioni, invia il rilevatore affinché possa essere analizzato nel laboratorio di tua scelta.
- Questo rilevatore ha una durata di 1 anno dalla data di produzione.
Specifica
Formaldehyde | |
Personal Monitor | |
3721+ |