Learn More
3M™ Formaldehyde Monitor
Complies with OSHA formaldehyde standard
Marca:  3M™ 7000051779
Codice prodotto. 15674948
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Valuable for use in chemical, textile, and pulp and paper industries; histology; healthcare.
  • Sensitivity of 0.8ppm-hours (0.1ppm over an eight-hour period) Upper exposure limit of 40ppm-hours (5ppm over an eight-hour period)
  • Available as a monitor only or with prepaid analysis
  •  
    Not for 15-minute STEL (short-term exposure limit) sampling. These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
  • 3M Catalog# 3720 , 3M Catalog# 3721
Compliance
Exceeds OSHA accuracy requirements for eight-hour sampling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Purple
OSHA
40 ppm.Hour
3721
Valuable for use in chemical, textile and pulp and Paper industries, histology, healthcare
Formaldehyde
Formaldehyde Monitor only