Learn More
Formamide, 99%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. p-29963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10602882
Marca: Thermo Scientific Acros 327235000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
pH 7 to 9 (1M in 0.1M KCl)
Punto di fusione 2.0°C to 3.0°C
Nota nome DNase, RNase and Protease Free
Absorbance (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Densità 1.1330g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 175°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4480
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 1.133
Formula lineare HCONH2
Viscosità 3.75 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Indice di Merck 15, 4265
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Peso formulazione 45.04
Percent Purity 99%
Grado Biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.