Learn More
Formamidinesulfinic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Formamidinesulfinic acid |
Nota nome | 99% |
Punto di fusione | 126.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | H2NC(=NH)SO2H |
Quantità | 10 g |
Beilstein | 03, I, 36 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Formamidinesulfinic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
- P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.