Learn More
Formic acid ≥98%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
1 L
Specifica
Specifica
CAS | 64-18-6 |
Colore | Max. 15 (APHA) |
Intervallo percentuale saggio | min. 98% |
Formula molecolare | CH2O2 |
Numero MDL | MFCD00003297 |
Sinonimo | Methanoic acid 100% |
InChI Key | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC=O |
IUPAC Name | formic acid |
Molecular Weight (g/mol) | 46.03 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.