Learn More
Formic Acid, 99.0+%, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-3795381 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
1 mL
10 Ampules
2 mL
50 mL
Imballaggio:
Ampule
Ampules
Nalgene™ Poly Bottle
Dimensione della confezione:
0.50mL
10 fiale
1mL
2mL
50mL
Codice prodotto. 10780320
Marca: Fisher Chemical A11705AMP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Suitable as a mobile phase additive for LC/MS and UHPLC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Numero MDL 3297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
Specifica
Absorbance 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Materiale o nome chimico Formic Acid
pH 2.1
Punto di fusione 8°C
Punti di ebollizione 101°C
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Formula lineare HCOOH
Indice di Merck 15, 4269
SMILES C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Peso formulazione 46.02
Percent Purity ≥99.0%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Densità 1.220g/cm³
Quantità 0.5 mL
Imballaggio Ampule
Forma fisica Liquid
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Pressione del vapore 44mbar at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido formico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.