Learn More
Formic acid-d2, for NMR, 99+ atom % D, 95% solution in D2O
Codice prodotto. p-136868 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1 GR
10 GR
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10742194
Marca: Thermo Scientific Acros 233400010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 920-42-3 | CH2O2 | 48.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 920-42-3
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 48.037
Numero MDL MFCD00037363
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Sinonimo formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
PubChem CID 123092
IUPAC Name deuterio deuterioformate
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid-d2
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99+ atom % D (95% in D2O)
Densità 1.2700g/mL
Deuterio (D) 99.0% min.
Punto d'infiammabilità 50°C
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1.27
Quantità 1 g
Punto di fusione 5.9°C
Punti di ebollizione 101.0°C
Formula lineare DCOOD
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 48.04
Percent Purity ≥94.0%
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid-d2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.