Learn More
Four elements solution - Ca, Mg, K, Na for ICP/MS 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Marca:  Fisher Chemical MS 010 050
Codice prodotto. 12996193
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Four Elements
Bottle
ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution
2% HNO3
1000mg/L
50 mL
Ca,Mg,K,Na