Learn More
Labconco™ Four-Receptable Power Strip
Provide electrical receptacles for connecting instruments and equipment
459.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | To provide electrical receptacles for connecting instruments and equipment |
---|---|
Peso (sistema imperiale) | 1 lb. |
Peso (sistema metrico) | 0.5 kg |
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Include | Product Type | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Include | Product Type | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11994809
|
Labconco™
5290400 |
2 A | 4 receptacles | European Power Strip | 250 V |
459.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Specifica
To provide electrical receptacles for connecting instruments and equipment | |
1 lb. | |
0.5 kg |