missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Fractalkine ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15920473
Click to view available options
Quantità:
5 x 96 Tests
96 Tests
Dimensione della confezione:
96 reazioni
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15920473

Marca: Invitrogen™ A35582

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ELISA

Chemokines are a family of proteins associated with the trafficking of leukocytes in immune surveillance and inflammatory cell recruitment. They are classified based on the positions of key cysteine residues. CX3CL1 is a CX3C chemokine known to induce adhesion and migration of leukocytes mediated by a membrane-bound and soluble form respectively. Recent experiments have shown that CX3CL1 can suppress the production of nitrous oxide, interleukin-6, and TNF-a in activated microglia and neuronal cells, suggesting that it may act as an intrinsic inhibitor against neurotoxicity by activated microglia. Its receptor, CX3CR1, also functions as a co-receptor for HIV-1 and HIV-2 envelope fusion and virus infection, which can be inhibited by CX3CL1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P78423
Intervallo saggio 0.0064 to 500 pg/mL
Assay Sensitivity <0.005 pg/mL
Coniugato FAM™
Metodo di rilevamento Taqman™ Real-time PCR
Immunoassay Kit Format Proximity-based Immunoassay
Product Type ProQuantum
Tipo di campione Plasma, Serum, Supernatant
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Protein Quantitation
Da utilizzare con (apparecchiatura) qPCR Instruments
ID gene (immissione) 6376
Simbolo del gene ABCD-3; C3Xkine; CXC3; CXC3C; NTN; NTT; SCYD1; fractalkine; neurotactin
Tempo di incubazione 1 hr.
Contenuto kit Assay Dilution Buffer, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Label or Dye FAM™
Quantità 96 Tests
Status giuridico RUO
Volume del campione Plasma 2-5 μL, Serum 2-5 μL, Supernatant 2-5 μL
Requisiti di stoccaggio Frozen at -20°C
Bersaglio CX3CL1
Durata del test 30 mins
Tempo totale saggio 2 hrs
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato