Learn More
Euro Protection™ Freedite Low-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Freedite Low-Cut Safety Shoes are padded for a comfortable, snug fit and feature a footbridge for rigidity and a composite toe cap for safety.
74.00€ - 82.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Breathable 3D mesh lining |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Removable, textile and foam insole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. |
Materiale suola | Polyurethane, Composite Fabric |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15795625
|
Euro Protection™
9FREL36 |
36 |
74.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15705635
|
Euro Protection™
9FREL37 |
37 |
74.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15715635
|
Euro Protection™
9FREL38 |
38 |
74.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15725635
|
Euro Protection™
9FREL39 |
39 |
74.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15735635
|
Euro Protection™
9FREL40 |
40 |
80.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15745635
|
Euro Protection™
9FREL41 |
41 |
80.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15755635
|
Euro Protection™
9FREL42 |
42 |
80.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15765635
|
Euro Protection™
9FREL43 |
43 |
82.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15775635
|
Euro Protection™
9FREL44 |
44 |
80.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15785635
|
Euro Protection™
9FREL45 |
45 |
80.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15795635
|
Euro Protection™
9FREL46 |
46 |
74.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15705645
|
Euro Protection™
9FREL47 |
47 |
74.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15715645
|
Euro Protection™
9FREL48 |
48 |
74.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Footbridge for torsional rigidity.
- Padding for snug fit.
- Also available with an electrical hazards resistant outsole on request (Reference: 9FEHH).
- Full grain leather upper, reflective trim at the back.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
Specifica
Black | |
Leather | |
Polyurethane, Composite Fabric | |
Composite | |
EN ISO 20345 : 2011 |
Breathable 3D mesh lining | |
Removable, textile and foam insole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. | |
Low | |
563 g per shoe in size 8 |