Learn More
Welch™ Kit adattatore liofilizzatore 3
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Freeze Dryer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Allows connection of various types of laboratory glassware to the freeze dryer system
- Connection: DN 16 KF
- Includes different adapters and connectors allowing for easy attachment of flasks, vials, ampules or other glassware
- PVC Construction
- Enables efficient and controlled freeze drying of samples
- Enhances versatility and functionality
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Freeze Dryer |