Learn More
Thermo Scientific™ Scatole per conservazione in fibra di legno
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes)
100 (3 and 4 mL Cryo Tubes)
100 Cryo Tubes
81 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes)
81 Cryo Tubes
Cryo Tubes
Dimensioni (L x P x A):
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm)
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm)
5 x 5 x 3 in. (12.7 x 12.7 x 8 cm)
5 x 5 x 3 pollici (12.7 x 12.7 x 8 cm)
5.3 x 5.3 x 2 in.
5.3 x 5.3 x 3.1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
Le scatole per conservazione Thermo Scientific™ sono in grado di contenere numerose fiale e provette e si possono utilizzare anche nei congelatori a bassissime temperature.
- Sturdy, water-repellant boxes with covers for sample storage
- Available in 2 and 3 in. high (5.1 and 7.6cm) with 5.25 x 5.25 in. (13.3 x 13.3cm) square bases
- Box dividers included (excluding 5956)
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Policarbonato |
| Forma | Square |
| Tipo | Scatola di conservazione per congelatore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezers |
| Capacità | 100 (3 and 4 mL Cryo Tubes) |
| Include | Divisori |
| Dimensioni (L x P x A) | 5.3 x 5.3 x 3.1 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13.4 cm |
| Vedi altri risultati |