Learn More
Eppendorf™ Freezer Rack for Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 Series Freezers
Place storage boxes within these freezer racks for organized simplified storage in ULT freezers. These metal racks enable optimal use of space as well as easy relocation of sample boxes.
151.60€ - 195.78€
Specifica
Product Type Freezer Rack
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 series
Larghezza (sistema metrico) 139 mm
Profondità (sistema metrico) 569 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15723235
Vedere i documenti
Eppendorf™
6001011310
404 mm
195.78€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15743235
Vedere i documenti
Eppendorf™
6001011510
409 mm
151.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
MA/PN: 6001011310
  • Rack for 76mm (3 in.) boxes
  • Max. box size: 136 x 136mm
  • Side access rack
  • Ext. dimensions of rack (DxWxH): 569 x 139 x 404mm (22.4 x 5.5 x 15.9 in.)
  • Max. box number per rack: 20 (4 x 5)
  • Stainless steel
  • For ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
  • For ULT freezer: Innova U360 (max. 180 boxes), Innova U535 (max. 240 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 360 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 360 boxes)
MA/PN: 6001011510
  • Rack for 127 mm (5 in.) boxes (15/50mL conical tubes)
  • Max. box size: 136 x 136mm
  • Side access rack
  • Ext. dimensions of rack (DxWxH): 569 x 139 x 409mm (22.4 x 5.5 x 16.1 in.)
  • Max. box number per rack: 12 (4 x 3)
  • Stainles steel
  • For ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
  • For ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)
Specifica
Specifica
Freezer Rack
Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 series
569 mm
Stainless Steel
139 mm