Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Con le robuste etichette in poliestere B-490 è possibile contrassegnare in modo sicuro superfici piane che in laboratorio saranno conservate in azoto liquido o congelatore. Stampa facilmente e praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170776
55.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Speciali: pensate per l'uso in laboratorio su fiale, centrifughe, provette di test, pipette e vetrini in vetro e polipropilene
- Durevoli: resistono a solventi, macchie e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente da utilizzare su superfici piane congelate o per avvolgere tubi e fiale con una sovrapposizione di 3,17 mm
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
180 Labels/Cartridge | |
0.0026 in. | |
0.6 in. | |
4.6 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-320°F to +266°F | |
0.6 x 1.8 in. | |
1.8 in. | |
0.5 in. |