Learn More
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester Labels
For use in laboratory identification applications such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides.
148.00€ - 266.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS compliant to 2002/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2011/65/EU |
---|---|
Descrizione | FreezerBondz Labels for the BBP33 Printer |
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15180143
|
Brady™
142940 |
12.7 mm dia. |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15159452
|
Brady™
142894 |
48.3 W x 25.4 mm H |
266.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Polyester
- Applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
- Provides excellent print smudge resistance, solvent resistance and low-temperature performance
Specifica
RoHS compliant to 2002/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2011/65/EU | |
Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
For laboratory identification | |
LabelMark, MarkWare | |
0.013 mm |
FreezerBondz Labels for the BBP33 Printer | |
White | |
Polyester | |
Label | |
BBP™33 | |
-196°C to +130°C |