Learn More
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester Printer Labels
Codice prodotto. 12893255
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12893255
Marca: Brady™ 710777
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Descrizione BMP71 FreezerBondz Label Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Materiale Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Freezer, Liquid Nitrogen, Hot Water Bath (100°C)
Etichette per riga 1
Quantità 500/Pk.
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -196°C to +130°C
Spessore (sistema metrico) 0.053 mm
Dimensions (LxW) 15.24 x 41.28 mm
Larghezza (sistema metrico) 41.28 mm
Altezza (sistema metrico) 15.24 mm