Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per stampanti a trasferimento termico FREEZERBONDZ™
Codice prodotto. 11899574
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.70 mm
25.4 mm
Altezza (sistema metrico):
9.53mm
1.2 cm
12.70mm
Diametro (sistema metrico):
0.9 cm
9.53 mm
1.1 cm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11899574
Marca: Brady™ 805916
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of durable Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
  • B-490 labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Specifica
Descrizione FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Rivestimento None
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Poliestere
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Trasferimento termico
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 12.06 mm
Etichette per riga 4
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-143-492-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000/Pk.
Forma Cerchio
Size 9.53 mm (Dia)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -320 a 266 °F
Temperature Range (Metric) Da 130 a –196 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.020 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 9.53 mm (Dia)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number THT-143-492-3