Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Cryogenic Matte Polyester Labels for 1 in. Small Core Printers
Securely mark lab samples on smooth flat surfaces in challenging environments like liquid nitrogen and freezers with B-490 FreezerBondz™ Cryogenic Matte Polyester Labels.
112.00€ - 366.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Colore White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15173835
Vedere i documenti
Brady™
114200
1500/Roll 0.375 in. 9.53 mm
112.00€
1 rotolo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15348837
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114201
1500/Roll 0.375 in. 15.24 mm
112.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11357803
Vedere i documenti
Brady™
114202
1500/Roll 0.6 in. 25.40 mm
234.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15378577
Vedere i documenti
Brady™
114203
1500/Roll 1 in. 38.10 mm
337.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
15379370
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
114204
1500/Roll 1.5 in. 38.10 mm
366.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
  • Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen.
  • They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Specialized — Aggressive adhesive labels are engineered for a wide range of lab ID applications on flat surfaces, including cryogenic storage boxes.
  • Durable — Labels withstand solvents, smudges, liquid nitrogen, freezer applications and a high/low temperature range of -320°F to 212°F (-196°C to 100°C).
  • Adhesive — Permanent acrylic adhesive for tight bonding to glass, stainless steel and copper, or wrapping around tubes and vials with a 1/8 in. overlap.
Specifications
Specifications
Autoclavable
FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
White
Roll
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP11, 1244 Series and 1344 Series printer
1
Rectangle
-196°C to +130 °C
0.065 mm
RoHS 2002/95/EC
Permanent Acrylic, Permanent
Matte
Polyester (B-490)
Thermal Transfer Printer Label
Centrifuge tube, Eppendorf tube, PCR tube, Vial, Tube identification
Roll of 1500 Labels
1500/Roll
-320°F to +266°F
2.6 mil
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates