Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Etichetta le superfici curve congelate in laboratorio, tra cui provette, fiale e criocamere, con l’etichetta ultrasottile in poliestere B-492. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170781
90.47 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Speciali: ideali per l'uso in laboratorio su superfici curve come provette, fiale e pipette
- Durevoli: resistono ad agenti chimici, abrasioni e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici curve e lisce come vetro e polipropilene
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Labels | |
General Identification, Laboratory Labeling | |
240 Labels/Cartridge | |
0.0032 in. | |
0.5 in. | |
1.3 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-320°F to +230°F | |
0.5 x 0.5 in. | |
0.5 in. | |
0.5 in. |