Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz per M610, M611 e BMP61
Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
73.05€ - 167.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM D 1000 |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Dimensions (LxW) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Dimensions (LxW) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17888304
|
Brady™
174076 |
0.375 in. | 0.5 x 1 in. | Rectangle |
89.40€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17888234
|
Brady™
174097 |
0.375 in. | 1.625 x 0.6 in. | Rectangle |
167.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17899164
|
Brady™
174107 |
0.375 in. | 0.375 x 0.375 in. | Round |
73.05€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17868364
|
Brady™
174110 |
0.5 in. | 0.5 x 0.5 in. | Round |
88.55€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17828374
|
Brady™
174114 |
0.375 in. | 0.375 x 1 in. | Rectangle with Circle |
89.40€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l'identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
- L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
- Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100°C (da -320 a 212°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
- Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R6410
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
-196°C to +110°C | |
0.081 mm |
ASTM D 1000 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-320°F to +230°F | |
0.0032 in. |