Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 12 liters of ice before defrosting.
23576.43€ - 29658.53€
Specifica
Tipo | Console Freeze Dryer |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 12 L |
N. di ripiani | 0 |
Temperature Range (Metric) | -50°C |
Tipo di spina | All except North America |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17970160
|
Labconco
701211090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
23576.43€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17980150
|
Labconco
701211190 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve |
25193.91€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17990150
|
Labconco
701211290 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber |
27951.19€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17900170
|
Labconco
701212090 |
PTFE Coil and Collector Chamber |
25283.77€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17990160
|
Labconco
701212190 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve |
26887.06€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17930140
|
Labconco
701212290 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber |
29658.53€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
- Coil holds 12 liters of ice before defrosting
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spécification
Console Freeze Dryer | |
0 | |
All except North America |
12 L | |
-50°C | |
230 V |