Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -84°C Console Freeze Dryers w/Stoppering Tray Dryer, 230V Models
BIOPHARMA
FreeZone 6L Console Freeze Dryers with Stoppering Tray Dryers are designed for lyophilizing moderate to large loads and stoppering vials under vacuum. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Your samples are protected with remote notification and data recording.
Marca:  Labconco™ 710622030
57381.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15712827
  • 66085.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: PTFE-coated collector, Stoppering Tray Dryer
Requires : Vacuum pump
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer
3
-119°C
UL, CAN/CSA, CE
29.6 in.
32.4 in.
63.7 in.
Schuko
50 Hz
314.33 kg
6 L (before defrosting)
-84°C
Steel
PTFE-coated collector, Stoppering Tray Dryer
75.1 cm
82.2 cm
161.7 cm
230 V
693 lb.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ 6L -84°C Console Freeze Dryers w/Stoppering Tray Dryer, 230V Models > Includes PTFE-coated collector; Plug Type: India