Learn More
Labconco FreeZone Stoppering Tray Dryer
FreeZone Stoppering Tray Dryers lyophilize moderate to large loads of vials or serum bottles and stopper them under vacuum. A pneumatic mechanism stoppers containers under vacuum on three large adjustable processing shelves.
36175.75€ - 40214.72€
Specifica
Tipo | Stoppering Tray Dryer |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 6 L, 12 L, or 18 L Freeze Dryer |
N. di ripiani | 3 |
Temperature Range (Metric) | -40°C to +40°C |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17960180
|
Labconco
794801090 |
Stoppering Tray Dryer |
36175.75€
1 unità |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17980180
|
Labconco
794801190 |
6-Port Manifold |
38871.55€
1 unità |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17980190
|
Labconco
794801290 |
Isolation Valve |
40214.72€
1 unità |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- A pneumatic mechanism stoppers containers under vacuum on three large adjustable processing shelves, 16.5 x 12 in. each.
- An HCFC/CFC-free refrigeration system and electric heater cool and heat fluid medium that is circulated through the shelves to maintain shelf temperatures within ±1° C.
- Lyo-Works™ OS lets the user set up to 30 programs, with up to 16 steps each; record, chart and store data; and receive email alerts.
- The tray dryer connects to a FreeZone Console Freeze Dryer that provides a real time display of the tray dryer’s parameters on a large capacitive touchscreen.
- For use with any FreeZone Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Specifica
Stoppering Tray Dryer | |
3 | |
Stainless Steel | |
230 V |
6 L, 12 L, or 18 L Freeze Dryer | |
-40°C to +40°C | |
All except North America |