Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley Pre-Mop Box
For use with CE Bucket Trolley or CE Pre-Prepared Trolley
Marca:  Vileda Professional™ 120774
Codice prodotto. 17832506
  • 188.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Color coding clips.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Stacked
  • Does not include lid and sieve
  • Gray
  • Size: 15 x 11 x 8 in. (39 x 28 x 20 cm)