Learn More
3M™ Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, è dotata di una visiera panoramica che consente un campo visivo praticamente illimitato. Compatibile con i filtri 3M™, serie DT, è adatta per un'ampia gamma di utenti e applicazioni.
Marca: 3M™ 7100265236
957.83 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato
- La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva
- Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente
- Guarnizione facciale ampia, progettata per ridurre al minimo i punti di pressione e fornire una tenuta efficace senza stringere eccessivamente la bardatura
- La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.
Specifica
Full Face Respirator | |
Large | |
FF-603F |