Learn More
Epredia™ Frosted Microscope Slides, 90°
I vetrini Premium vengono realizzati mediante un esclusivo processo di pulizia brevettato, concepito per garantire risultati coerenti e facilità d'interpretazione. Il processo consente di utilizzare questi vetrini per le attività di routine di istologia e microbiologia, in particolare in applicazioni che forniscono costantemente strisci ematici nitidi e dai bordi sfumati con una buona morfologia.
Marca: Epredia™ AG00000112E01MNZ10
3.10 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
- Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
- Riflessi verdi ridotti al minimo
- Trasparenza ottimale garantita
- Igienici, piani e pronti all'uso
Specifica
76 mm | |
Yes | |
1 mm | |
Senza rivestimento | |
Sì |
26 mm | |
Soda Lime Glass | |
ISO8037/I | |
50/Box |