Learn More
Thermo Scientific™ Vetrini per microscopio smerigliati, tagliati
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Frosted:
20 mm
Fully Frosted
Quantità:
100 Pieces in Paper
50/Box, 1000 in outer carton
50/Box, 2000 in outer carton OEM
Superficie di scrittura:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 50
Descrizione
- Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
- Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
- Riflessi verdi ridotti al minimo
- Trasparenza ottimale garantita
- Igienici, piani e pronti all'uso
Specifications
Specifications
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Frosted | 20 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Certificazione/Conformità | N/A |
| Rivestimento | Senza rivestimento |
| Quantità | 100 Pieces in Paper |
| Superficie di scrittura | Sì |
| Dimensioni (L x P) | 75 x 50 mm |