Learn More
Epredia™ Vetrini per microscopio smerigliati, con bordo a 90°
Codice prodotto. p-7112209 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.8 - 1.0 mm
1 to 1.2 mm
Frosted:
20 mm
20 mm
Quantità:
50/Box, 2000 in outer carton
50/scatola, 2,000 cartone esterno
Superficie di scrittura:
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12362098
Marca: Epredia™ AG00000213E01FST20
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I vetrini Premium vengono realizzati mediante un esclusivo processo di pulizia brevettato, concepito per garantire risultati coerenti e facilità d'interpretazione. Il processo consente di utilizzare questi vetrini per le attività di routine di istologia e microbiologia, in particolare in applicazioni che forniscono costantemente strisci ematici nitidi e dai bordi sfumati con una buona morfologia.
  • Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
  • Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
  • Riflessi verdi ridotti al minimo
  • Trasparenza ottimale garantita
  • Igienici, piani e pronti all'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Frosted 20 mm
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) 1 to 1.2 mm
Rivestimento Senza rivestimento
Quantità 50/Box, 2000 in outer carton
Superficie di scrittura
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm