Learn More
Frosters Cryogenic Apron
Codice prodotto. 15197955
Click to view available options
Size:
X-Large
Specifica
Tipo Cryogenic Apron
Size X-Large
Materiale Polyolefin, Polyester, Cotton, Polyamide
Colore Blue
Resistenza Water, spills, and splashes of Cryogenic material
Da utilizzare con (applicazione) The apron provides optimum protection for torso and upper legs against the effects of spills and splashes of cryogenic material
Dimensioni (L x P) 1400 x 620mm
Lunghezza (sistema metrico) 1400 mm
Larghezza (sistema metrico) 620 mm