Learn More
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 733299.25
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10093131
  • 725.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.32 mm
GC Capillary Column
FS-CW 20 M-AM
220°C to 240°C
25 m
1 Each
G16
0.5 mm
Gas Chromatography (GC)
0.25 μm
FS-CW 20 M-AM