Learn More
Thermo Scientific Chemicals FSB Buffer
For frozen storage of competent cells
87.60€ - 149.75€
Specifica
Colore Colorless
Sinonimo Frozen storage buffer
Content And Storage 2°C to 8°C
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) For frozen storage of competent cells
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15423059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
J60262.=E
125 mL
87.60€
125mL
15433059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
J60262.AK
250 mL
149.75€
250mL
Descrizione
Descrizione
For frozen storage of competent cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Colorless
2°C to 8°C
For frozen storage of competent cells
Frozen storage buffer
Liquid
Buffer
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Keep cold