Learn More
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set for PAPR Assembly
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasals designed to be used with the CleanSpace™ Full Face Mask are made of silicone and polycarbonate.
Marca:  CleanSpace™ PAF-1022
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15920092
  • 181.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Used with the revolutionary CleanSpace™ full face mask
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows breathability and prevents fogging
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
  • Cleaning: Machine washable or use in warm soapy water. Do not use solvents (turpentine or acetone), hot water, bleaching or chemical agents
Specifica
Specifica
AS/NZS1716: 2012, AS/ NZS 1337.1:2010 High Impact Resistance
EN 12942
Small
Welding, woodworking, manufacturing, smelting, construction, recycling plants, emergency services, mining, agriculture, processing plants, grinding
PAF-1022
120 x 80 x 90 mm
EN 12942
PAPR Full Face Mask
PAPR full face mask only
PAF-1014, PAF-1106
Store at -10°C to 55°C
5.5 g