Learn More
CleanSpace™ Technology Full Face Mask Spectacle Kit
Full face mask spectacle kit is designed to allow prescription lens' to be used without compromising the face seal.
Marca:  CleanSpace™ Technology PAF-1017
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15970082
  • 262.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and breathability
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
  • The frame is fully adjustable for all face sizes, wide frames to fit large lenses for peripheral vision
  • The frame is engineered to provide stability during vigorous activity and is easy to fit and adjust
Specifica
Specifica
AS/NZS1716: 2012, EN 12942
Aluminum, Silicone
Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Recycling Plants, Emergency Services, Mining, Agriculture, Processing Plants, Grinding
PAF-1017
70 x 150 x 70 mm
Reusable
Spectacle Kit
PAF-1014, PAF-1106
Store at -10°C to +55°C
150 g