Learn More
3M™ Full Face Respirators
Marca:  3M™ 7000108594
Codice prodotto. 11793353
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The popular 3M 6000 series of low maintenance respirators now includes a range of lightweight full face silicone respirators. For workers who are exposed to gases, vapours, fine particles or any combination of these.
  • Lightweight
  • Cost effective
  • Wide field of vision
  • Excellent visibility
  • Easy adjustment
  • Comfortable fit
  • Tested in accordance with EN 140
  • Easy to use bayonet fitting system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone, Thermoplastic Elastomer
Fullmask
Twin lightweight filters or a supplied air system