Learn More
OHAUS™ Fume Hood Lab Frame
OHAUS™ Fume Hood Lab Frame provides secure support for holding glassware at elevated positions.
1020.00€ - 1360.00€
Specifica
Tipo Lab Frame Kit
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 914.000 mm
Altezza (sistema imperiale) 36.00 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 12.00 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15732379
Vedere i documenti Dettagli della promozione
OHAUS™
30392329
914 x 305 x 965 mm (H x L x W)
1020.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15742379
Vedere i documenti Dettagli della promozione
OHAUS™
30392330
914 x 305 x 1270 mm (H x L x W)
1120.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15752379
Vedere i documenti Dettagli della promozione
OHAUS™
30392331
914 x 305 x 1575 mm (H x L x W)
1190.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15762379
Vedere i documenti Dettagli della promozione
OHAUS™
30392332
914 x 305 x 2184 mm (H x L x W)
1360.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Corrosion-resistant lab-frames, rods and connectors are available in premium stainless steel, offering high chemical resistance and durability. Aluminum offers reliable strength at a lighter weight.
  • Lab lifts offer convenient adjustable lifting platforms with exceptional strength and durability for holding small lab equipment such as glassware, hot plates and water baths at different heights.
  • Simplify lab set up! Thirteen lab-frame kit options are available with four designed to fit in fume hoods. Build your own support system choosing from a wide selection of rods, bases and connectors.
  • Dependable connectors secure rods and clamps to meet your requirements and five unique holders in a variety of sizes and materials accommodate different rods.
Specifica
Specifica
Lab Frame Kit
914.000 mm
12.00 in.
Stainless Steel
36.00 in.
305.00 mm