Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0
Codice prodotto. 17132245 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17132245
Marca: SCAT™ 317643
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il robusto imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 con coperchio e sfera soddisfa i più alti requisiti per lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi pericolosi grazie alla sua combinazione di due meccanismi di sicurezza indipendenti.
  • Le due caratteristiche di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
  • Realizzato in materiale HDPE di alta qualità per la massima stabilità e durata
  • Coperchio a cerniera con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
  • Setaccio ottimizzato per catturare le particelle più grandi e per depositare le bottiglie da laboratorio
  • Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
  • Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
  • Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per uno scarico pulito dei rifiuti
  • Tutti i componenti essenziali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto a sfera con coperchio incernierato ARNOLD V2.0 è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo economico ed ecologico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non ha alcuna influenza sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 200 mm (Imbuto)
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 210 cm
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore blu / bianco
Da utilizzare con (applicazione) Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e volatili
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori per lo smaltimento
Include Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) S90
Product Type Imbuto di sicurezza con coperchio a cerniera e valvola a sfera